2-(Metiltio)pirazina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Methylthiopyrazine
M1821-25G M1821-5G
TCIAM1821-25GEA 39 EUR
TCIAM1821-25G TCIAM1821-5G
2-(Metiltio)pirazina ≥98.0% (por GC)
2-(Metiltio)pirazina
Formula: C₅H₆N₂S
MW: 126,18 g/mol
Número MDL: MFCD00041024
Núm. CAS: 21948-70-9
EINECS: 244-675-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd5153c37814f3a323c60c008ed99e97f637d5a2&vid=fd5153c37814f3a323c60c008ed99e97f637d5a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C