2-Metoxi-3-metilpirazina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M0810-25G
M0810-5G
TCIAM0810-25GEA
50
EUR
TCIAM0810-25G
TCIAM0810-5G
2-Metoxi-3-metilpirazina ≥98.0% (por GC)
2-Metoxi-3-metilpirazina
Formula:
C₆H₈N₂O Pto. Ebullición: 87°C Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 56°C |
Número MDL:
MFCD00006127 Núm. CAS: 2847-30-5 EINECS: 220-651-6 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |