1-(3-Etilpirazinil)etan-1-ona ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 1-(3-Ethylpyrazin-2-yl)ethanone, 1-(3-Ethylpyrazinyl)ethan-1-one

A2003-1G A2003-5G
TCIAA2003-1GEA 16 EUR
TCIAA2003-1G TCIAA2003-5G
1-(3-Etilpirazinil)etan-1-ona ≥98.0% (por GC)
2-Acetyl-3-ethylpyrazine
Formula: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Pto. Ebullición: 77°C
Pto. de inflamación: 87°C
Número MDL: MFCD00038028
Núm. CAS: 32974-92-8
EINECS: 251-316-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a373edb747728fadc040924507501ab0aebaa247&vid=a373edb747728fadc040924507501ab0aebaa247&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR