Pirazin-2-iletan-1-ona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Pyrazin-2-ylethan-1-one, Acetylpyrazine
A0988-10G A0988-25G
TCIAA0988-10GEA 58 EUR
TCIAA0988-10G TCIAA0988-25G
Pirazin-2-iletan-1-ona ≥99.0% (por GC)
2-Acetylpyrazine
Formula: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Pto. Ebullición: 72°C
Pto. de fusión: 79…80 °C
Número MDL: MFCD00006134
Núm. CAS: 22047-25-2
EINECS: 244-753-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb7070a0ea598274b7e2efb2780aa9081bc4b29c&vid=fb7070a0ea598274b7e2efb2780aa9081bc4b29c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 79.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency