2-Bromo-4-nitropiridina ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3523-1G B3523-5G
TCIAB3523-1GEA 54 EUR
TCIAB3523-1G TCIAB3523-5G
2-Bromo-4-nitropiridina ≥95.0% (por GC)
2-Bromo-4-nitropiridina
Formula: C₅H₃BrN₂O₂
Número MDL: MFCD03701383
Núm. CAS: 6945-67-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae6da7af643f6f9193e28ba7060794f3e7612bcc&vid=ae6da7af643f6f9193e28ba7060794f3e7612bcc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C