1-Óxido de 2-bromo-4-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B3145-1G B3145-5G
TCIAB3145-1GEA 37 EUR
TCIAB3145-1G TCIAB3145-5G
1-Óxido de 2-bromo-4-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
1-Óxido de 2-bromo-4-nitropiridina
Formula: C₅H₃BrN₂O₃
Número MDL: MFCD00160743
Núm. CAS: 52092-43-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21248a53eefc6ce6ebc352e969649917e2ce0bb7&vid=21248a53eefc6ce6ebc352e969649917e2ce0bb7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C