2-Cloro-4-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2283-1G C2283-25G C2283-5G
TCIAC2283-1GEA 44 EUR
TCIAC2283-1G TCIAC2283-25G TCIAC2283-5G
2-Cloro-4-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-4-nitropiridina
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158,54 g/mol
Pto. de fusión: 53,5…54 °C
Número MDL: MFCD00661454
Núm. CAS: 23056-36-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=890be5df1425423f2f0644ef14b170855128cfb3&vid=890be5df1425423f2f0644ef14b170855128cfb3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C