3-Nitropiridin-2-ol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Nitropyridin-2(1H)-one, 3-Nitro-2-pyridinol
H0999-25G H0999-5G
TCIAH0999-25GEA 110 EUR
TCIAH0999-25G TCIAH0999-5G
3-Nitropiridin-2-ol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Nitropiridin-2-ol
Formula: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,1 g/mol
Pto. de fusión: 224 °C
Número MDL: MFCD00006270
Núm. CAS: 6332-56-5
EINECS: 228-709-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e76c975e149a673cf8803491ebbc04081bd4861&vid=9e76c975e149a673cf8803491ebbc04081bd4861&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 224.0 to 228.0 deg-C