Ácido cianurico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,3,5-Triazinetrion, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trione, Isocyanuric acid
C0459-25G C0459-500G
TCIAC0459-25GEA 16 EUR
TCIAC0459-25G TCIAC0459-500G
Ácido cianurico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido cianurico
Formula: C₃H₃N₃O₃
MW: 129.08 g/mol
Número MDL: MFCD00082990
Núm. CAS: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Índice Merck: 14,02698
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee52dc82eb9ccc79d7b43dab1c6c7718abb8f78f&vid=ee52dc82eb9ccc79d7b43dab1c6c7718abb8f78f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency