1,3-Dimetiladamantano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1081-25ML D1081-5ML
TCIAD1081-25MLEA 150 EUR
TCIAD1081-25ML TCIAD1081-5ML
1,3-Dimetiladamantano ≥99.0% (por GC)
1,3-Dimetiladamantano
Formula: C₁₂H₂₀
Pto. Ebullición: 201°C
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 0,9016 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 53°C
Número MDL: MFCD00074755
Núm. CAS: 702-79-4
EINECS: 211-870-8
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a467240d8e9a7b598829ee1398a7464d217e069&vid=9a467240d8e9a7b598829ee1398a7464d217e069&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %