Tetrahidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-ona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Dimetil-propilenurea, DMPU
D2014-25G D2014-500G D2014-100G
TCIAD2014-25GEA 18 EUR
TCIAD2014-25G TCIAD2014-500G TCIAD2014-100G
Tetrahidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-ona ≥98.0% (por GC)
Tetrahidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-ona
Formula: C₆H₁₂N₂O
Pto. Ebullición: 93°C
Pto. de fusión: –24 °C
Densidad: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 121°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006550
Núm. CAS: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19b2f8411a27de13749a9ada44969026d54b311d&vid=19b2f8411a27de13749a9ada44969026d54b311d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %