Quinhidrona
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Benzoquinone-hydroquinone, p-Benzoquinone hydroquinone complex, 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol (1:1)
Q0008-25G Q0008-500G Q0008-100G
TCIAQ0008-25GEA 20 EUR
TCIAQ0008-25G TCIAQ0008-500G TCIAQ0008-100G
Quinhidrona
Quinhidrona
Formula: C₆H₄(OH)₂·C₆H₄O₂
MW: 218,21 g/mol
Pto. de fusión: 168…171 °C
Densidad: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010310
Núm. CAS: 106-34-3
EINECS: 203-387-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,08058
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b51e6f5d10be3401860232c0c920c0ce2b215225&vid=b51e6f5d10be3401860232c0c920c0ce2b215225&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency
p-Benzoquinone 48.0 to 52.0 %
Hydroquinone 48.0 to 52.0 %