3-Metil-3-penten-2-ona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Methylpent-3-en-2-one
M1139-25ML M1139-500ML
TCIAM1139-25MLEA 39 EUR
TCIAM1139-25ML TCIAM1139-500ML
3-Metil-3-penten-2-ona ≥95.0% (por GC)
3-Metil-3-penten-2-ona
Formula: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Pto. Ebullición: 140°C
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,8743 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 34°C
Número MDL: MFCD00151839
Núm. CAS: 565-62-8
EINECS: 209-283-7
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cbcb7c81a46a094be216d0f5d9e8e328a582eea&vid=7cbcb7c81a46a094be216d0f5d9e8e328a582eea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %