G148 disulfato ≥90.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
G0349-1G G0349-5G
TCIAG0349-1GEA 134 EUR
TCIAG0349-1G TCIAG0349-5G
G148 disulfato ≥90.0% (by HPLC, total nitrogen)
Disulfato G148
Formula: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00058314
Núm. CAS: 108321-42-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05445a876ce875bead863b46cf4941c62109a47a&vid=05445a876ce875bead863b46cf4941c62109a47a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 90.0 %
Specific rotation [a]20/D +110 to +120 deg (C=0.3, H2O, calcd.on anh.substance)