Saponina
Proveedor: TCI
S0019-25G
S0019-250G
TCIAS0019-25GEA
56
EUR
TCIAS0019-25G
TCIAS0019-250G
Saponina
Saponina
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081981 Núm. CAS: 8047-15-2 EINECS: 232-462-6 |
Resultados test especificaciones
Drying loss | max. 10.0 % |
Ignition residue (Sulfate) | max. 20.0 % |
Sapogenine | min. 9.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...