Ácido giberélico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ácido (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihidroxi-3-metil-12-metilen-2-oxo-4a,6-etano-3,8b-prop-1-enoperhidroindeno[1,2-b]furano-4-carboxílico
G0029-1G G0029-100MG G0029-5G
TCIAG0029-1GEA 30 EUR
TCIAG0029-1G TCIAG0029-100MG TCIAG0029-5G
Ácido giberélico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido giberélico
Formula: C₁₉H₂₂O₆
MW: 346.38 g/mol
Pto. de fusión: 234
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079329
Núm. CAS: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Índice Merck: 14,04419
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1008e1006a13807990c6e095eff7012027addcd3&vid=1008e1006a13807990c6e095eff7012027addcd3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +76.0 to +86.0 deg (C=2, Methanol)