Lecitina de yema de huevo
Proveedor: TCI
L0022-25G L0022-100G
TCIAL0022-25GEA 42 EUR
TCIAL0022-25G TCIAL0022-100G
Lecitina de yema de huevo
Lecitina de yema de huevo
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00131449
Núm. CAS: 8002-43-5
EINECS: 232-307-2
Índice Merck: 14,05429
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown clear liquid to cloudy liquid
Saponification Value 180.0 to 200.0
Acid Value max. 10.0
Water max. 2.0 %