Lecitina (de soja)
Proveedor: TCI
L0023-25G L0023-500G
TCIAL0023-25GEA 19 EUR
TCIAL0023-25G TCIAL0023-500G
Lecitina (de soja)
Lecitina
Número MDL: MFCD00147406
Núm. CAS: 8002-43-5
EINECS: 232-307-2
Índice Merck: 14,05429
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid to slightly cloudy liquid
Saponification Value 180.0 to 195.0
Acetone insoluble matter 58.0 to 65.0 %
Acid Value max. 25.0