DL-Serina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (±)-Serina, H-DL-Ser-OH
S0034-25G S0034-500G
TCIAS0034-25GEA 16 EUR
TCIAS0034-25G TCIAS0034-500G
DL-Serina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
DL-Serina
Formula: C₃H₇NO₃
Pto. Ebullición: 395 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 243…244 °C
Densidad: 1,543 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064223
Núm. CAS: 302-84-1
EINECS: 206-130-6
Índice Merck: 14,08460
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ab5addbc470f3eca473fa1b3a1d1cae3f1c20ad&vid=4ab5addbc470f3eca473fa1b3a1d1cae3f1c20ad&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency