DL-Lisina monoclorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
DL-Lisina clorhidrato, DL-Lisina HCl, (±)-Lisina monoclorhidrato, (±)-Lisina HCl, (±)-Lisina clorhidrato, H-DL-Lys-OH.HCl
L0070-100G
L0070-25G
TCIAL0070-100GEA
66
EUR
TCIAL0070-100G
TCIAL0070-25G
DL-Lisina monoclorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
DL-Lisina monoclorhidrato
Formula:
C₆H₁₅ClN₂O₂ MW: 182.65 g/mol Pto. de fusión: 267 |
Número MDL:
MFCD00064563 Núm. CAS: 70-53-1 EINECS: 200-739-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | very faint turbidity |