Ácido (±)-3-cloromandelico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2009-25G C2009-5G
TCIAC2009-25GEA 110 EUR
TCIAC2009-25G TCIAC2009-5G
Ácido (±)-3-cloromandelico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (±)-3-cloromandelico
Formula: C₈H₇ClO₃
Número MDL: MFCD00829409
Núm. CAS: 16273-37-3
EINECS: 240-376-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e46a9bfbe0201a45c40b42001560607afa86bb59&vid=e46a9bfbe0201a45c40b42001560607afa86bb59&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.0 to +1.0 deg (C=1, MeOH)
Solubility in Methanol almost transparency