Ácido (±)-4-cloromandelico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido (±)-4-clorofenilglicólico
C0193-25G C0193-5G
TCIAC0193-25GEA 169 EUR
TCIAC0193-25G TCIAC0193-5G
Ácido (±)-4-cloromandelico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (±)-4-cloromandelico
Formula: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Pto. Ebullición: 361 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 103…105 °C
Número MDL: MFCD00042724
Núm. CAS: 492-86-4
EINECS: 207-764-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b8291cffba8e781b7d275ef01d111eaefe51815&vid=1b8291cffba8e781b7d275ef01d111eaefe51815&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C