(±)-Methyl mandelate ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: DL-Glicolato de metilo

M0040-25G M0040-500G
TCIAM0040-25GEA 22 EUR
TCIAM0040-25G TCIAM0040-500G
(±)-Methyl mandelate ≥98.0% (por GC)
(±)-Methyl mandelate
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. Ebullición: 250°C
Pto. de fusión: 54…56 °C
Densidad: 1,1756 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004493
Núm. CAS: 4358-87-6
EINECS: 224-434-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cda819cf7a75deeb01f3d27c8cffa21a384826e1&vid=cda819cf7a75deeb01f3d27c8cffa21a384826e1&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR