Ácido (±)-4-hidroxi-3-metoximandélico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido (±)-4-hidroxi-3-metoxifenilglicólico
H0268-1G H0268-5G
TCIAH0268-1GEA 40 EUR
TCIAH0268-1G TCIAH0268-5G
Ácido (±)-4-hidroxi-3-metoximandélico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido (±)-4-hidroxi-3-metoximandélico
Formula: C₉H₁₀O₅
MW: 198.18 g/mol
Pto. Ebullición: 421
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004235
Núm. CAS: 55-10-7
EINECS: 200-224-0
Índice Merck: 14,09933
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0527df320b31b302ce2f757ac839f7c7840f87aa&vid=0527df320b31b302ce2f757ac839f7c7840f87aa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %