Ácido DL-2-hidroxi-2-fenilacetico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido (±)-2-hidroxi-2-fenilacetico
M0038-25G M0038-500G
TCIAM0038-25GEA 16 EUR
TCIAM0038-25G TCIAM0038-500G
Ácido DL-2-hidroxi-2-fenilacetico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Ácido DL-2-hidroxi-2-fenilacetico
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 322
Número MDL: MFCD00064250
Núm. CAS: 90-64-2
EINECS: 202-007-6
Índice Merck: 14,05717
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a769cd98b4b045a2698b89e3126780d7bb4d994&vid=4a769cd98b4b045a2698b89e3126780d7bb4d994&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 119.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency