Ácido (±)-2-fluoromandelico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F0730-25G
F0730-5G
TCIAF0730-25GEA
205
EUR
TCIAF0730-25G
TCIAF0730-5G
Ácido (±)-2-fluoromandelico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (±)-2-fluoromandelico
Formula:
C₈H₇FO₃ Pto. Ebullición: 72°C |
Número MDL:
MFCD03095382 Núm. CAS: 389-31-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 115.0 to 119.0 deg-C |