(±)-3,5-Dimetilhex-1-in-3-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (±)-2,4-Dimetilhex-5-in-4-ol
D0737-500ML D0737-25ML
TCIAD0737-500MLEA 93 EUR
TCIAD0737-500ML TCIAD0737-25ML
(±)-3,5-Dimetilhex-1-in-3-ol ≥98.0% (por GC)
(±)-3,5-Dimetilhex-1-in-3-ol
Formula: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Pto. Ebullición: 150°C
Densidad: 0,859 g/cm³ (12 °C)
Pto. de inflamación: 57°C
Número MDL: MFCD00008941
Núm. CAS: 107-54-0
EINECS: 203-500-9
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad05dea3b3c0c7ee12bd634c53df3883177ceadb&vid=ad05dea3b3c0c7ee12bd634c53df3883177ceadb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %