Alcohol 4-bromo-α-metilbencilico ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromophenyl methyl carbinol, 1-(4-Bromophenyl)ethanol, p-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
B1955-25G B1955-5G
TCIAB1955-25GEA 110 EUR
TCIAB1955-25G TCIAB1955-5G
Alcohol 4-bromo-α-metilbencilico ≥99.0% (por GC)
Alcohol 4-bromo-α-metilbencilico
Formula: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Pto. Ebullición: 134°C
Densidad: 1,469 g/cm³ (15.2 °C)
Pto. de inflamación: 63°C
Número MDL: MFCD00004514
Núm. CAS: 5391-88-8
EINECS: 226-389-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38992394dbef8a8959af0d969293e8c074bcbe4f&vid=38992394dbef8a8959af0d969293e8c074bcbe4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %