Alcohol 4-cloro-α-metilbencilico ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(4-Chlorophenyl)ethanol, 4-Chlorophenyl methyl carbinol, p-Chloro-α-methylbenzyl alcohol
C0198-10G C0198-25G
TCIAC0198-10GEA 46 EUR
TCIAC0198-10G TCIAC0198-25G
Alcohol 4-cloro-α-metilbencilico ≥97.0% (por GC)
Alcohol 4-cloro-α-metilbencilico
Formula: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Pto. Ebullición: 136°C
Densidad: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00041038
Núm. CAS: 3391-10-4
EINECS: 222-223-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b58fb249b9d88d05377db3ae2ee4e0a9187c7349&vid=b58fb249b9d88d05377db3ae2ee4e0a9187c7349&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %