Alcohol 4-fluoro-α-metilbencilico ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Alcohol p-fluoro-α-metilbencilico
F0432-25G F0432-5G
TCIAF0432-25GEA 311 EUR
TCIAF0432-25G TCIAF0432-5G
Alcohol 4-fluoro-α-metilbencilico ≥97.0% (por GC)
Alcohol 4-fluoro-α-metilbencilico
Formula: C₈H₉FO
MW: 140,16 g/mol
Pto. Ebullición: 123°C
Pto. de fusión: 9,3 °C
Densidad: 1,1206 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 91°C
Número MDL: MFCD00004515
Núm. CAS: 403-41-8
EINECS: 206-959-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3108d02644106d30b9f31d1c1010bcef1e16c946&vid=3108d02644106d30b9f31d1c1010bcef1e16c946&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %