(±)-1-Fenilpentan-1-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Fenipentol
P1086-25ML P1086-5ML
TCIAP1086-25MLEA 266 EUR
TCIAP1086-25ML TCIAP1086-5ML
(±)-1-Fenilpentan-1-ol ≥98.0% (por GC)
(±)-1-Fenilpentan-1-ol
Formula: C₆H₅CH(OH)(CH₂)₃CH₃
MW: 164,25 g/mol
Pto. Ebullición: 137°C
Número MDL: MFCD00021935
Núm. CAS: 583-03-9
EINECS: 209-493-9
Índice Merck: 14,03975
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1affababfaeccf9be8a6641297c933131048efe1&vid=1affababfaeccf9be8a6641297c933131048efe1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %