Ácido meso-2,3-dibromosuccínico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ácido (R,S)-2,3-dibromosuccínico
D0211-25G D0211-500G
TCIAD0211-25GEA 16 EUR
TCIAD0211-25G TCIAD0211-500G
Ácido meso-2,3-dibromosuccínico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido meso-2,3-dibromosuccínico
Formula: HOOC(BrCH)₂COOH
Pto. Ebullición: 352 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 272 °C
Número MDL: MFCD00066439
Núm. CAS: 608-36-6
EINECS: 452-290-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,03029
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=221bc5da951114ac8b18164d299fac82f61fc4d4&vid=221bc5da951114ac8b18164d299fac82f61fc4d4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Solubility in hot Water almost transparency