Sodio L(+) Glutamato monohidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (S)-(+)-Glutamato de sodio monohidrato, L(+)-Glutamato de sodio monohidrato
G0188-25G G0188-500G
TCIAG0188-25GEA 16 EUR
TCIAG0188-25G TCIAG0188-500G
Sodio L(+) Glutamato monohidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
L(+)-Glutamato de sodio monohidrato
Formula: C₅H₈NNaO₄·H₂O
MW: 187,13 g/mol
Pto. de fusión: 225…240 °C
Pto. de inflamación: ≥ 225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013074
Núm. CAS: 6106-04-3
EINECS: 205-538-1
Índice Merck: 14,06254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afe1099b80ca97eaa7bf11de736ad0eb77017ddb&vid=afe1099b80ca97eaa7bf11de736ad0eb77017ddb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +24.0 to +27.0 deg (C=10, 2mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency