Ethyl lactate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Hydroxypropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Hydroxypropionate, Lactic Acid Ethyl Ester
L0003-25ML L0003-500ML
TCIAL0003-25MLEA 17 EUR
TCIAL0003-25ML TCIAL0003-500ML
Ethyl lactate ≥98.0% (por GC)
Ethyl lactate
Formula: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Pto. Ebullición: 154°C
Pto. de fusión: –25°C
Densidad: 1,042 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 53°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065359
Núm. CAS: 97-64-3
EINECS: 202-598-0
UN: 1192
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,03817
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4328a65bcd0168af966b2ea7e87552ca857132ee&vid=4328a65bcd0168af966b2ea7e87552ca857132ee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %