D(+)-Homoserina ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (R)-(+)-Homoserina, H-D-Hser-OH
H1224-1G H1224-5G
TCIAH1224-1GEA 53 EUR
TCIAH1224-1G TCIAH1224-5G
D(+)-Homoserina ≥96.0% (by titrimetric analysis)
D(+)-Homoserina
Formula: C₄H₉NO₃
Pto. de fusión: 204°C
Número MDL: MFCD00077786
Núm. CAS: 6027-21-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8d1eedd72c113177fb8edd18f27b64696915a27&vid=c8d1eedd72c113177fb8edd18f27b64696915a27&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +6.0 to +10.0 deg (C=2, H2O)