L(+)-Serina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (S)-(+)-Serina, H-Ser-OH
S0035-25G S0035-250G S0035-5G
TCIAS0035-25GEA 27 EUR
TCIAS0035-25G TCIAS0035-250G TCIAS0035-5G
L(+)-Serina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
L(+)-Serina
Formula: C₃H₇NO₃
Pto. Ebullición: 259 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 228°C
Densidad: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064224
Núm. CAS: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Índice Merck: 14,08460
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07dc9e7e2067940ae1ee9b24ba0b00de02f28b94&vid=07dc9e7e2067940ae1ee9b24ba0b00de02f28b94&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (after drying)
Specific rotation [a]20/D +14.3 to +15.5 deg (C=10, HCl (1+5)) (after drying)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 0.2 %