DL-Homoserina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: H-DL-Hser-OH, (±)-Homoserina
A0319-1G A0319-5G
TCIAA0319-1GEA 75 EUR
TCIAA0319-1G TCIAA0319-5G
DL-Homoserina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
DL-Homoserina
Formula: C₄H₉NO₃
Pto. Ebullición: 276 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 151 °C
Número MDL: MFCD00002618
Núm. CAS: 1927-25-9
EINECS: 217-661-8
Índice Merck: 14,04739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=486def104a5705b1a2dcbe6a2ec51be1d4bf77c5&vid=486def104a5705b1a2dcbe6a2ec51be1d4bf77c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %