L(+)-Lisina monoclorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
L(+)-Lisina HCl, (S)-(+)-Lisina monoclorhidrato, H-Lys-OH.HCl, (S)-(+)-Lisina clorhidrato, L(+)-Lisina clorhidrato, (S)-(+)-Lisina HCl
L0071-25G
L0071-500G
TCIAL0071-25GEA
16
EUR
TCIAL0071-25G
TCIAL0071-500G
L(+)-Lisina monoclorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
L(+)-Lisina monoclorhidrato
Formula:
H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl MW: 182,65 g/mol Pto. de fusión: 263…264 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064564 Núm. CAS: 657-27-2 EINECS: 211-519-9 Índice Merck: 14,05636 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +19.0 to +21.5 deg (C=8, HCl (1+1)) |
Solubility in Water | almost transparency |
Related compounds (TLC) | to pass test |