(-)-1-Metilamino-1-desoxi-D-glucitol ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Meglumina, (-)-1-Desoxi-1-(metilamino)-D-glucitol
M0227-25G M0227-500G
TCIAM0227-25GEA 16 EUR
TCIAM0227-25G TCIAM0227-500G
(-)-1-Metilamino-1-desoxi-D-glucitol ≥99.0% (by titrimetric analysis)
(-)-1-Metilamino-1-desoxi-D-glucitol
Formula: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 195.22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004707
Núm. CAS: 6284-40-8
EINECS: 228-506-9
Índice Merck: 14,06078
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e12e2a9157cfdf786a4a7ed13fe8357e4c7a840&vid=2e12e2a9157cfdf786a4a7ed13fe8357e4c7a840&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 129.0 to 132.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -16.0 to -17.0 deg (C=2, H2O)
Solubility in Water almost transparency