D(+)-Prolina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
P0994-25G
P0994-5G
TCIAP0994-25GEA
96
EUR
TCIAP0994-25G
TCIAP0994-5G
D(+)-Prolina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
D(+)-Prolina
Formula:
C₅H₉NO₂ Pto. de fusión: 223 °C |
Número MDL:
MFCD00064317 Núm. CAS: 344-25-2 EINECS: 206-452-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +83.0 to +87.0 deg (C=4, H2O) |
Solubility in Water | within almost transparency |