cis-4-Hidroxi-L(-)-prolina ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
H1169-1G H1169-100MG
TCIAH1169-1GEA 51 EUR
TCIAH1169-1G TCIAH1169-100MG
cis-4-Hidroxi-L(-)-prolina ≥97.0% (by titrimetric analysis)
cis-4-Hidroxi-L(-)-prolina
Formula: C₅H₉NO₃
Pto. de fusión: 241°C
Número MDL: MFCD00064319
Núm. CAS: 618-27-9
EINECS: 210-542-1
Índice Merck: 14,04840
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a434aee2f6adc2bec9e82e809c81e830b88bd643&vid=a434aee2f6adc2bec9e82e809c81e830b88bd643&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -56.0 to -60.0 deg (C=2, H2O)