(1S)-(-)-Borneol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: L(-)-Borneol, (1S-endo)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-2-ol
B1012-25G B1012-500G
TCIAB1012-25GEA 25 EUR
TCIAB1012-25G TCIAB1012-500G
(1S)-(-)-Borneol ≥95.0% (por GC)
(1S)-(-)-Borneol
Formula: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
Pto. Ebullición: 203
Número MDL: MFCD00003759
Núm. CAS: 464-45-9
EINECS: 207-353-1
UN: 1312
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 14,01338
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73ffb40221befc3789f975f64a79fb644018e454&vid=73ffb40221befc3789f975f64a79fb644018e454&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -33.0 to -40.0 deg (C=5, EtOH)
Solubility in EtOH almost transparency