(R)-(+)-2,2'-Bis(difenilfosfino)-1,1'-binaftilo
Proveedor: TCI
B1406-1G B1406-5G B1406-25G
TCIAB1406-1GEA 53 EUR
TCIAB1406-1G TCIAB1406-5G TCIAB1406-25G
(R)-(+)-2,2'-Bis(difenilfosfino)-1,1'-binaftilo
(R)-(+)-2,2'-Bis(difenilfosfino)-1,1'-binaftilo
Formula: C₄₄H₃₂P₂
Pto. de fusión: 239…242 °C
Número MDL: MFCD00010805
Núm. CAS: 76189-55-4
Índice Merck: 13,01223
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b307c6f778e9ac0a72b83cf07d5b91036949b595&vid=b307c6f778e9ac0a72b83cf07d5b91036949b595&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity min. 98.0 area%
Optical purity min. 99.0 ee%