(S)-(-)-2,2'-Bis(difenilfosfino)-1,1'-binaftilo
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(S)-(-)-BINAP, (S)-BINAP, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (S)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphoshino)-1,1'-binaphthyl
B1405-1G
B1405-5G
TCIAB1405-1GEA
55
EUR
TCIAB1405-1G
TCIAB1405-5G
(S)-(-)-2,2'-Bis(difenilfosfino)-1,1'-binaftilo
(S)-(-)-2,2'-Bis(difenilfosfino)-1,1'-binaftilo
Formula:
C₄₄H₃₂P₂ MW: 622,69 g/mol Pto. de fusión: 241…242 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010805 Núm. CAS: 76189-56-5 Índice Merck: 13,01223 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity | min. 98.0 area% |
Optical purity | min. 98.0 ee% |