(±)-1-Fenil-2,2,2-trifluoroetanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1792-25G T1792-5G
TCIAT1792-25GEA 434 EUR
TCIAT1792-25G TCIAT1792-5G
(±)-1-Fenil-2,2,2-trifluoroetanol ≥98.0% (por GC)
(±)-1-Fenil-2,2,2-trifluoroetanol
Formula: C₆H₅CH(OH)CF₃
Pto. Ebullición: 88°C
Pto. de inflamación: 84°C
Número MDL: MFCD00004498
Núm. CAS: 340-05-6
EINECS: 206-429-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11532476ce588c2210ec2abcee027afba2d6998d&vid=11532476ce588c2210ec2abcee027afba2d6998d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %