1-(1-Naftil)-2-tiourea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
N0071-25G N0071-5G
TCIAN0071-25GEA 139 EUR
TCIAN0071-25G TCIAN0071-5G
1-(1-Naftil)-2-tiourea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Formula: C₁₀H₇NHC(S)NH₂
Pto. Ebullición: 360 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 204…205 °C
Densidad: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00041824
Núm. CAS: 86-88-4
EINECS: 201-706-3
UN: 1651
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,00722
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65719c5f9c143783b29e9cd52d953c47e65eaa08&vid=65719c5f9c143783b29e9cd52d953c47e65eaa08&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 188.0 to 193.0 deg-C
Solubility in hot Acetone almost transparency