Ácido (2,4-diclorofenoxi)acético ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D0396-25G D0396-500G
TCIAD0396-25GEA 28 EUR
TCIAD0396-25G TCIAD0396-500G
Ácido (2,4-diclorofenoxi)acético ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ácido (2,4-diclorofenoxi)acético
Formula: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Pto. Ebullición: 346 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 137…139 °C
Densidad: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004300
Núm. CAS: 94-75-7
EINECS: 202-361-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,02796
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=662c3c76fa537c4599fdbc9eb32064fdb48a8183&vid=662c3c76fa537c4599fdbc9eb32064fdb48a8183&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 138.0 to 143.0 deg-C