(2-Cloro-1,1-dimetiletil)benceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-2-methyl-2-phenylpropane, 2-Chloromethyl-2-phenylpropane
C1068-25ML C1068-500ML
TCIAC1068-25MLEA 17 EUR
TCIAC1068-25ML TCIAC1068-500ML
(2-Cloro-1,1-dimetiletil)benceno ≥98.0% (por GC)
(2-Cloro-1,1-dimetiletil)benceno
Formula: C₆H₅C(CH₃)₂CH₂Cl
Pto. Ebullición: 222°C
Densidad: 1,0379 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 96°C
Número MDL: MFCD00000940
Núm. CAS: 515-40-2
EINECS: 208-197-7
Índice Merck: 14,06459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d838062e5655e50577b29be25a7806978b5a65e&vid=7d838062e5655e50577b29be25a7806978b5a65e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %