2-(Trimetilsilil)etanol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1441-25ML T1441-5ML
TCIAT1441-25MLEA 128 EUR
TCIAT1441-25ML TCIAT1441-5ML
2-(Trimetilsilil)etanol ≥96.0% (por GC)
2-(Trimetilsilil)etanol
Formula: HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃
Pto. Ebullición: 75°C
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 0,8358 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 50°C
Número MDL: MFCD00002825
Núm. CAS: 2916-68-9
EINECS: 220-844-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d326c638611a279dadfcf78b841b94ae0de0b47&vid=8d326c638611a279dadfcf78b841b94ae0de0b47&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %