o-Tolilacetato de etilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl o-Tolylacetate, (2-Methylphenyl)acetic acid ethyl ester, o-Tolylacetic acid ethyl ester
T1225-25G T1225-5G
TCIAT1225-25GEA 81 EUR
TCIAT1225-25G TCIAT1225-5G
o-Tolilacetato de etilo ≥97.0% (por GC)
o-Tolilacetato de etilo
Formula: (C₆H₄CH₃)CH₂COOCH₂CH₃
MW: 178,23 g/mol
Pto. Ebullición: 77°C
Densidad: 0,9988 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 107°C
Número MDL: MFCD00009179
Núm. CAS: 40291-39-2
EINECS: 254-871-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b17eb34170bee2e3841573a44bd8b8f9e373d46b&vid=b17eb34170bee2e3841573a44bd8b8f9e373d46b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %